Principaux documents
JWPH3249D655
J & W Pharmlab LLC
8-Hydroxy-isoquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-11-5-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
Clé InChI
BESWMYJOHAAZRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392