Principaux documents
JWPH3249D5D2
J & W Pharmlab LLC
Decahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
50 MG
215.76 CHF
100 MG
242.38 CHF
250 MG
292.97 CHF
500 MG
391.48 CHF
1 G
589.84 CHF
5 G
2 176.69 CHF
Réf. du fournisseur: 50R0255S-50MG
215.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
215.76 CHF
100 MG
242.38 CHF
250 MG
292.97 CHF
500 MG
391.48 CHF
1 G
589.84 CHF
5 G
2 176.69 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 50R0255S-50MG
215.76 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
decahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
UHPVXZBGHNSXBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S