Key Documents
JWPH3249C9AF
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NS.ClH/c8-6-1-2-7-5(6)3-4-9-7;/h3-4,6H,1-2,8H2;1H
Clé InChI
GOBKSXRMDWEKMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0487S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0487S