Key Documents
JWPH3249C55F
J & W Pharmlab LLC
2-Hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-benzocyclohepten-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-9-5-6-10-8(7-9)3-1-2-4-11(10)13/h5-7,12H,1-4H2
Clé InChI
LCEJOJCDTXCOCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0688
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0688