Key Documents
ELGH9602C9EC
Exelgen Discovery Ltd.
4-[(3-aminopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(3-amino-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c13-10-2-1-7-14-11(10)17-9-5-3-8(4-6-9)12(15)16/h1-7H,13H2,(H,15,16)
Clé InChI
IVQWVHDHYYEXHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid