Principaux documents
ENAH996D624E
Enamine
tert-butyl 2-{4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.61
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H13ClIN3O2/c1-12(2,3)19-8(18)5-17-4-7(14)9-10(13)15-6-16-11(9)17/h4,6H,5H2,1-3H3
Clé InChI
POPBIXBFAPQUHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39855762
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39855762