Documents
ENAH97BD174E
Enamine
4-ethoxybutane-1-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H14OS/c1-2-7-5-3-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
SFDUJXRGJSADCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437