Principaux documents
ENAH97BD0BA6
Enamine
ethyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.74
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-2-14-9(13)10-3-6-11(12,7-4-10)8-5-10;/h2-8,12H2,1H3;1H
Clé InChI
CKNORKMTOWRWJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25432466
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25432466