Key Documents
ENAH97BD0918
Enamine
4-fluoro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H9FN2O3/c1-11(2)9(13)6-3-4-7(10)8(5-6)12(14)15/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ZPSIPYXUASFMTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7407561
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7407561