Principaux documents
ENAH97A17080
Enamine
(2E)-3,7-dimethyloct-2-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-3,7-dimethyloct-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h7,9,11H,4-6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
JNAWJUOCXKIHHG-JXMROGBWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21740409
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21740409