Documents
ENAH97A16F01
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17NO3S/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-8(13)9-5-4-6-16-9/h4-6,8,13H,7H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
CQGRIRKQEHAFIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6217632
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6217632