Key Documents
ENAH961CEC19
Enamine
1,6,8-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1,6,8-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-8-6-9(2)12-10(3)13-5-4-11(12)7-8/h6-7,10,13H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
WMSKMNBDQAEPER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3073682
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3073682