Principaux documents
ENAH961CEBB7
Enamine
methyl[2-methyl-1-(pyridin-3-yl)propyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(2)10(11-3)9-5-4-6-12-7-9;;/h4-8,10-11H,1-3H3;2*1H
Clé InChI
HBPGMTPKUSGIAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706