Documents
ENAH961CEB1D
Enamine
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.97
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c5-2(3(9)10)1-4(6,7)8/h2H,1H2,(H,9,10)
Clé InChI
RUKHEOCYZLWSQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7303765