Principaux documents
ENAH961CE736
Enamine
3-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-10(2)8(12)11-5-3-4-7(9)6-11;;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
KCYQWEBQNQXHLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703033
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703033