Principaux documents
ENAH961CE078
Enamine
sodium 2-(6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.11
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(6-oxopyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O3.Na/c9-5-1-2-7-4-8(5)3-6(10)11;/h1-2,4H,3H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
WORFDHPUFLANHW-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736730
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736730