Principaux documents
ENAH961CDFB9
Enamine
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.59
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2S.ClH/c1-13(11,12)10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
GLBXLUWAVLQGOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055