Key Documents
ENAH961CDF9F
Enamine
8-bromo-6-fluoro-2-methylquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.54
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-6-fluoro-2-methylquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H7BrFN.ClH/c1-6-2-3-7-4-8(12)5-9(11)10(7)13-6;/h2-5H,1H3;1H
Clé InChI
UFVFOPHIRYVRPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701929
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701929