Documents
ENAH961CDF7C
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8(12)9-6-5-7-13(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8?,9-/m0/s1
Clé InChI
WTRLYNKEEJOIGJ-GKAPJAKFSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230