Principaux documents
ENAH961CDF59
Enamine
5-bromo-2-iodothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.94
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-iodothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrIO2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
HRDXFJMIIWYOMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685599
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685599