Key Documents
ENAH961CDC7B
Enamine
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)11-6-3-2-4(6)8(11)5(2)7(3)11;/h2-9H,12H2,1H3;1H
Clé InChI
HJZNULVZKOGXLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114582