Key Documents
ENAH961CDAB5
Enamine
(4-fluoro-3-sulfamoylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-fluoro-3-sulfamoylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3,10-11H,(H2,9,12,13)
Clé InChI
HFVGRNYJQJLYAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387613