Principaux documents
ENAH961CD701
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.46
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
Clé InChI
GCHDSKJGALAZJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742