Principaux documents
ENAH95E73F1C
Enamine
2-(1-fluorocyclobutyl)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-fluorocyclobutyl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClFO2S/c7-11(9,10)5-4-6(8)2-1-3-6/h1-5H2
Clé InChI
GTUJODUGDSCDIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193927
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27193927