Principaux documents
ENAH95E73CD0
Enamine
{4-fluoro-2-[(piperidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.31
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-fluoro-2-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19FN2/c14-13-5-4-11(9-15)12(8-13)10-16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8H,1-3,6-7,9-10,15H2
Clé InChI
HWKATATZWFSVRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10498216
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10498216