Key Documents
ENAH95E731BD
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.2]octan-2-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.2]octan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-7-8-4-5-9(11)6-10(8)14/h8-11H,4-7,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t8-,9-,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
ZRCAXEHJWHAWEX-GWOFURMSSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863249
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863249