Principaux documents
ENAH95E7314F
Enamine
rac-methyl (3R,4R)-4-propylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-propylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-4-7-5-10-6-8(7)9(11)12-2;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;/m1./s1
Clé InChI
VMQMZVGKYNKBCF-SCLLHFNJSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975715
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975715