Documents
ENAH95E72ED8
Enamine
6-bromo-3-methyl-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Pf
256-257
Iupac Name
6-bromo-3-methylene-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5-9(13)12-7-3-2-6(10)4-8(7)11-5/h2-4,11H,1H2,(H,12,13)
Clé InChI
XSIWNKOZSSZWFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228739
Melting Point
256-257
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228739