Principaux documents
ENAH95E72E68
Enamine
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNS/c1-2-11-8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clé InChI
ODWZDTCURCVUQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768824