Principaux documents
ENAH95E72DB7
Enamine
3-(4-bromophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.07
Numéro MDL:
Pf
132-133
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-6-13-9(11)12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
FJGPGFCQWYNYPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24803827
Melting Point
132-133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24803827