Principaux documents
ENAH95E72D05
Enamine
6-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.55
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClF3N3/c6-4-3(5(7,8)9)11-1-2(10)12-4/h1H,(H2,10,12)
Clé InChI
AREBWQWMVIMNEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976047
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976047