Principaux documents
ENAH95E72C60
Enamine
3-(5-bromofuran-2-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.56
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-bromofuran-2-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H7BrN4O.ClH/c11-8-3-2-7(16-8)10-14-13-9-4-1-6(12)5-15(9)10;/h1-5H,12H2;1H
Clé InChI
BUPHJRXRFFBURG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148200