Principaux documents
ENAH95E72B59
Enamine
2-[3-(2-aminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-(2-aminoethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-5-4-8-2-1-3-9(6-8)7-10(12)13;/h1-3,6H,4-5,7,11H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
ZWXFOHWYCQVCOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272