Principaux documents
ENAH95E72A20
Enamine
1-iodo-3-nitropropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.99
Numéro MDL:
Iupac Name
1-iodo-3-nitropropane
Inchi Code
1S/C3H6INO2/c4-2-1-3-5(6)7/h1-3H2
Clé InChI
UTSDWNXMKBEJCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6986443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6986443