Key Documents
ENAH95E72A08
Enamine
(4R)-3-(2-chloroacetyl)-4-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.64
Numéro MDL:
Pf
48-49
Iupac Name
(R)-3-(2-chloroacetyl)-4-isopropyloxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-5(2)6-4-13-8(12)10(6)7(11)3-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
BMIPCCMPWHPOGN-LURJTMIESA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8206483
Melting Point
48-49
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8206483