Key Documents
ENAH95E726AE
Enamine
2-(1-acetyl-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-acetyl-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-6(10)9-4-7(11,5-9)2-3-8/h11H,2,4-5H2,1H3
Clé InChI
TUYOXDFAMIHSTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3458045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3458045