Key Documents
ENAH95E72607
Enamine
1-amino-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16F2N2O/c9-8(10)1-3-12(4-2-8)6-7(13)5-11/h7,13H,1-6,11H2
Clé InChI
GFUAXYOJNYOLBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2723717
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2723717