Key Documents
ENAH9453E209
Enamine
5H,6H,7H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.62
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c7-5-4-8-9-2-1-3-10-6(5)9;/h4H,1-3,7H2;1H
Clé InChI
JWYDWWKFFASDQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22012043
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22012043