Principaux documents
ENAH9453DEE6
Enamine
4-{[(carbamoylamino)imino]methyl}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.19
Iupac Name
4-{(E)-[(aminocarbonyl)hydrazono]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c10-9(15)12-11-5-6-1-3-7(4-2-6)8(13)14/h1-5H,(H,13,14)(H3,10,12,15)/b11-5+
Clé InChI
FZDOIQHRPXVBAV-VZUCSPMQSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9428745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9428745