Principaux documents
ENAH9453DE2F
Enamine
2-{3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9IO2/c8-7-2-6(3-7,4-7)1-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
PVOFQSLMRHXHOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22805780