Principaux documents
ENAH9453DD4D
Enamine
1-{dispiro[3.0.3^{5}.1^{4}]nonan-9-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.71
Numéro MDL:
Iupac Name
dispiro[3.0.3(5).1(4)]nonan-9-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c11-7-8-9(3-1-4-9)10(8)5-2-6-10;/h8H,1-7,11H2;1H
Clé InChI
XSESMUPXIZUEAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483