Principaux documents
ENAH9453DA9F
Enamine
tert-butyl 1-(aminomethyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-6-14(7-9-16)5-4-11(14)10-15/h11H,4-10,15H2,1-3H3
Clé InChI
DACFQDLBOZYRIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26694535
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26694535