Principaux documents
ENAH9453DA2A
Enamine
1-[3-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(3-bromophenyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c12-11-3-1-2-9(6-11)10-4-8(5-10)7-13;/h1-3,6,8,10H,4-5,7,13H2;1H
Clé InChI
BQGJWXVXJBKSDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983136
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983136