Principaux documents
ENAH9453D93A
Enamine
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.41
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c1-5-2-8(10)7(9(12)13)3-6(5)4-11/h2-3,12-13H,1H3
Clé InChI
KNKWZERJVQDIOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586