Principaux documents
ENAH942F3035
Enamine
N,2,2-trimethyl-1,3-dioxan-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2,2-trimethyl-1,3-dioxan-5-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2)9-4-6(8-3)5-10-7/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
IWOTZIOSJAUQSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908254
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908254