Principaux documents
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114