Principaux documents
ENAH942F2FCC
Enamine
3-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-phenyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c12-11-6-7-13-8-10(11)9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10-11,13H,6-8,12H2;2*1H
Clé InChI
UQUIIWTXJPSJFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18680482
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18680482