Key Documents
ENAH942F2887
Enamine
(4-bromophenyl)methyl bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromobenzyl bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphate
Inchi Code
1S/C11H10BrF6O4P/c12-9-3-1-8(2-4-9)5-20-23(19,21-6-10(13,14)15)22-7-11(16,17)18/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
VOJRKWXKLNMWFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977472