Principaux documents
ENAH942F285D
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO3.ClH/c9-6(10)5-1-2-7(11-5)3-8-4-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXOUYJVLSJXNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975559