Principaux documents
ENAH93E75BDF
Enamine
3-(piperidin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-ol; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(piperidin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.C2HF3O2/c11-7-9-6(10-12-7)5-2-1-3-8-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);(H,6,7)
Clé InChI
MYYIJPMZAXNSFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624267